Drukuj
Kwas 2-oksomasłowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Oxobutanoic acid, 2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W372307-100G-K W372307-1KG-K W372307-250G-K
SIALW372307-100G-KEA 2900 PLN
SIALW372307-100G-K SIALW372307-1KG-K SIALW372307-250G-K
Kwas 2-oksomasłowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-oksomasłowy
Formuła: C₄H₆O₃
Temp. Wrzenia: 178 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (17 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004164
Numer CAS: 600-18-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-986-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II