Drukuj
eter dietylowy kwasu pirowęglowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D5758-50ML D5758-100ML D5758-25ML D5758-5ML
SIALD5758-50MLEA 1710 PLN
SIALD5758-50ML SIALD5758-100ML SIALD5758-25ML SIALD5758-5ML
eter dietylowy kwasu pirowęglowego, Sigma-Aldrich®
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
Formuła: O(COOC₂H₅)₂
Temp. Wrzenia: 93 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009106
Numer CAS: 1609-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8
Klasyfikacja Merck : 13,08088