Drukuj
eter dietylowy kwasu pirowęglowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
40718-100ML 40718-25ML
SIAL40718-100MLEA 1870 PLN
SIAL40718-100ML SIAL40718-25ML
eter dietylowy kwasu pirowęglowego, Sigma-Aldrich®
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
Formuła: O(COOC₂H₅)₂
Temp. Wrzenia: 93 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009106
Numer CAS: 1609-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8
Klasyfikacja Merck : 13,08088