Drukuj
eter dietylowy kwasu pirowęglowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
M-Clarity™ quality level = MQ200
159220-100G 159220-25G 159220-5G
SIAL159220-100GEA 1620 PLN
SIAL159220-100G SIAL159220-25G SIAL159220-5G
eter dietylowy kwasu pirowęglowego, Sigma-Aldrich®
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
Formuła: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 93
Gęstość: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009106
Numer CAS: 1609-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8
Klasyfikacja Merck : 13,08088