Drukuj
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
Dostawca: Molekula
Uwaga
Synonim: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
22057917-25G 22057917-100G
MOLE22057917-25GEA 819 PLN
MOLE22057917-25G MOLE22057917-100G
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
Formuła: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 93
Gęstość: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009106
Numer CAS: 1609-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8
Klasyfikacja Merck : 13,08088