Drukuj
eter dietylowy kwasu pirowęglowego for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41751.0005 8.41751.0025
8.41751.0005EA 170 PLN
8.41751.0005 8.41751.0025
eter dietylowy kwasu pirowęglowego for synthesis, Sigma-Aldrich®
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
Formuła: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 93
Gęstość: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009106
Numer CAS: 1609-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8
Klasyfikacja Merck : 13,08088
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molar Mass 162.14 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (24 hPa)
Flash Point 69 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)