Drukuj
eter dietylowy kwasu pirowęglowego ≥97.5%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
E174-25GEA 478 PLN
E174-25G E174-100G
eter dietylowy kwasu pirowęglowego ≥97.5%, high purity
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
DEPC is used to inactivate RNase enzymes from water and other laboratory utensils. DEPC covalently modifies histidine residues in RNase enzymes. DEPC can be used with PBS or MOPS buffer, but is incompatible with Tris and HEPES.
Formuła: O(COOC₂H₅)₂
Temp. Wrzenia: 93 – 94 °C
Gęstość: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009106
Numer CAS: 1609-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8
Klasyfikacja Merck : 13,08088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9702c5e35cd698e404dd5a1f3fdc66f22333ae6a&vid=2b31173ec3b52910da8dcf5c40d7e8be6f3817df&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (acid assay) >97.5%