eter dietylowy kwasu pirowęglowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
Purity: 97%
CAS No.: 1609-47-8
Molecular Formula: C6H10O5
Formula Weight: 162.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.101
Refractive Index: 1.3980
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 93-94°/18mm
Beilstein Reference: 637031
Merck Reference: 14,7998
MDL No.: MFCD00009106
Ribonuclease inhibitor
Formuła:
O(COOC₂H₅)₂ MW: 162.14 g/mol Temp. Wrzenia: 93…94 °C (18 mmHg) Gęstość: 1.101 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009106 Numer CAS: 1609-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8 Klasyfikacja Merck : 13,08088 |