Drukuj
eter dietylowy kwasu pirowęglowego 97%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
170250050 170250250 170251000 170255000
ACRO170250050EA 160 PLN
ACRO170250050 ACRO170250250 ACRO170251000 ACRO170255000
eter dietylowy kwasu pirowęglowego 97%, czysty
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
Formuła: O(COOC₂H₅)₂
Temp. Wrzenia: 93…94 °C (18 mmHg)
Gęstość: 1,1175 g/cm³
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009106
Numer CAS: 1609-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8
Klasyfikacja Merck : 13,08088
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Specific gravity (20/4°C) 1.11 to 1.25
Titration excess NaOH ≥96.0 %