Drukuj
Pirowęglan di-tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
M-Clarity™ quality level = MQ200
205249-100G 205249-10G 205249-50G
SIAL205249-100GEA 1410 PLN
SIAL205249-100G SIAL205249-10G SIAL205249-50G
Pirowęglan di-tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Pirowęglan di-tert-butylu
Formuła: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 20…23 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 37
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008805
Numer CAS: 24424-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-240-1
Jednostka: 2930
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM