Pirowęglan di-tert-butylu do syntezy
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18282.0025
8.18282.0100
8.18282.0500
8.18282.9020
8.18282.0025EA
192
PLN
8.18282.0025
8.18282.0100
8.18282.0500
8.18282.9020
Pirowęglan di-tert-butylu do syntezy
Pirowęglan di-tert-butylu
Formuła:
C₁₀H₁₈O₅ Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 20…23 °C Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 37 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008805 Numer CAS: 24424-99-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-240-1 Jednostka: 2929 ADR: 6.1 (3),II |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 20 - 24 °C |
Molar Mass | 218.25 g/mol |
Boiling Point | 56 - 57 °C (0.7 hPa) |
Flash Point | 37 °C |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 460 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |