Pirowęglan di-tert-butylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
Purity: 97+%
CAS No.: 24424-99-5
Molecular Formula: C10H18O5
Formula Weight: 218.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(99°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.4090
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Odour: Mild
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 56-57°/0.5mm
Beilstein Reference: 1911173
UN No.: 2930
MDL No.: MFCD00008805
Reagent for the introduction of the Boc protecting group
Formuła:
((H₃C)₃COC(O))₂O MW: 218.25 g/mol Temp. Wrzenia: 56…57 °C (0.5 mmHg) Temp. topnienia: 21…24 °C Gęstość: 0.950 Temp. Zapłonu: 37 °C (99 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008805 Numer CAS: 24424-99-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-240-1 Jednostka: 2930 ADR: 6.1 II |