Drukuj
Pirowęglan di-tert-butylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
194670100 194670250 194670500 194671000 194675000
ACRO194670100EA 265 PLN
ACRO194670100 ACRO194670250 ACRO194670500 ACRO194671000 ACRO194675000
Pirowęglan di-tert-butylu 99%
Pirowęglan di-tert-butylu
Formuła: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 56…57 °C (.5 mmHg)
Temp. topnienia: 22…24 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008805
Numer CAS: 24424-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-240-1
Jednostka: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 98.5 to 101.5 %