Drukuj
Acetooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ quality level = MQ200
688983-1KG 688983-240KG 688983-25KG
SIAL688983-1KGEA 619 PLN
SIAL688983-1KG SIAL688983-240KG SIAL688983-25KG
Acetooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Acetooctan etylu
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 180.8
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009199
Numer CAS: 141-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-516-1
Klasyfikacja Merck : 13,03793