Drukuj
Acetooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ quality level = MQ200
00410-100ML 00410-1L
SIAL00410-100MLEA 156 PLN
SIAL00410-100ML SIAL00410-1L
Acetooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Acetooctan etylu
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 180.8
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009199
Numer CAS: 141-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-516-1
Klasyfikacja Merck : 13,03793