Drukuj
Acetooctan etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
8.09622.0100EA 216 PLN
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
Acetooctan etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetooctan etylu
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 180.8
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009199
Numer CAS: 141-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-516-1
Klasyfikacja Merck : 13,03793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 116 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 180.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 54 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C