Drukuj
Acetooctan etylu 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
220401000 220400025 220405000
ACRO220401000EA 118 PLN
ACRO220401000 ACRO220400025 ACRO220405000
Acetooctan etylu 99+%, extra pure
Acetooctan etylu
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 180 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009199
Numer CAS: 141-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-516-1
Klasyfikacja Merck : 13,03793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %