Drukuj
Acetooctan etylu 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
117970025 117970250 117970010
ACRO117970025EA 480 PLN
ACRO117970025 ACRO117970250 ACRO117970010
Acetooctan etylu 99%, pure
Acetooctan etylu
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 180.8
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009199
Numer CAS: 141-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-516-1
Klasyfikacja Merck : 13,03793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %