Drukuj
Pirogronian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
371173-100G 371173-25G
SIAL371173-100GEA 428 PLN
SIAL371173-100G SIAL371173-25G
Pirogronian metylu, Sigma-Aldrich®
Pirogronian metylu
Formuła: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 137
Gęstość: 1.154 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008754
Numer CAS: 600-22-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-987-4
Jednostka: 3272
ADR: 3 III