Pirogronian metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 600-22-6
Molecular Formula: C4H6O3
Formula Weight: 102.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Sweet
Boiling Point: 135-137°
Beilstein Reference: 1361953
Merck Reference: 14,8021
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008754
Formuła:
C₄H₆O₃ MW: 102.09 g/mol Temp. Wrzenia: 135…137 °C Gęstość: 1.123 Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008754 Numer CAS: 600-22-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-987-4 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |