Drukuj
Pirogronian metylu 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
127651000 127650250 127655000
ACRO127651000EA 373 PLN
ACRO127651000 ACRO127650250 ACRO127655000
Pirogronian metylu 94%
Pirogronian metylu
Formuła: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 134…137 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008754
Numer CAS: 600-22-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-987-4
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4035 to 1.4075 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %