Acetoacetanilid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
A17534.0B
A17534.30
A17534.0BEA
505
PLN
A17534.0B
A17534.30
Acetoacetanilid ≥98%
Acetoacetanilid
Purity: 98+%
CAS No.: 102-01-2
Molecular Formula: C6H5NHCOCH2COCH3
Formula Weight: 177.20
Flash Point: 150°(302°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 129°/24mm
Beilstein Reference: 473419
Merck Reference: 14,58
MDL No.: MFCD00008780
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177.2 g/mol Temp. Wrzenia: 129 °C (24 mmHg) Temp. topnienia: 83…86 °C Gęstość: 1.260 Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008780 Numer CAS: 102-01-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-996-4 Klasyfikacja Merck : 13,00059 |