Drukuj
Aceton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
MQ300
W332607-1KG W332607-20KG W332607-8KG W332607-SAMPLE
SIALW332607-1KGEA 252 PLN
SIALW332607-1KG SIALW332607-20KG SIALW332607-8KG SIALW332607-SAMPLE
Aceton, Sigma-Aldrich®
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.2
Temp. topnienia: –95.4 °C
Gęstość: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM