Drukuj
Aceton 99,8 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ dioxins_furans_PCB analysis, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
31062-2.5L 31062-7L
31062-2.5LEA 466 PLN
31062-2.5L 31062-7L
Aceton 99,8 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ dioxins_furans_PCB analysis, Riedel-de Haën™
Aceton
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…57 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 14.3 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive Index n20/D 1.359 (lit.)
Vapor Density 2 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying