Drukuj
Aceton 99,9, PESTINORM® GC_capillary
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83960.320EA 274 PLN
83960.320 83960.400
Aceton 99,9, PESTINORM® GC_capillary
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95,4 °C
Gęstość: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/ml
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l
Water Max. 0.3 %