Butanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W217018-1KG-K
W217018-20KG-K
W217018-8KG-K
SIALW217018-1KG-KEA
332
PLN
SIALW217018-1KG-K
SIALW217018-20KG-K
SIALW217018-8KG-K
Butanon, Sigma-Aldrich®
Methyl ethyl ketone
Formuła:
C₂H₅COCH₃ Temp. Wrzenia: 79,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –86 °C Gęstość: 0,8054 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011648 Numer CAS: 78-93-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0 Jednostka: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Klasyfikacja Merck : 13,06097 |