Drukuj
Butanon ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
360473-1L 360473-6X1L
360473-1LEA 472 PLN
360473-1L 360473-6X1L
Butanon ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Methyl ethyl ketone
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 741880
RTECS Number: EL6475000
UNSPSC Code: 12191602
Formuła: C₂H₅COCH₃
Temp. Wrzenia: 79-81 °C
Temp. topnienia: -87 °C
Gęstość: 0,805 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive Index n20/D 1.379 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0025 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.20 %
Titrable Acid Max. 0.0005 meq/g
APHA Max. 15
Vapor Pressure 71 mmHg ( 20 °C)