Drukuj
3-Pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W510106-1KG W510106-4KG W510106-8KG W510106-SAMPLE
SIALW510106-1KGEA 291 PLN
SIALW510106-1KG SIALW510106-4KG SIALW510106-8KG SIALW510106-SAMPLE
3-Pentanon, Sigma-Aldrich®
3-Pentanone
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 101
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0.8148 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 13
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009320
Numer CAS: 96-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-490-3
Jednostka: 1156
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03148