Drukuj
3-Heksanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W329002-1KG W329002-25G W329002-SAMPLE
SIALW329002-1KGEA 3130 PLN
SIALW329002-1KG SIALW329002-25G SIALW329002-SAMPLE
3-Heksanon, Sigma-Aldrich®
3-Heksanon
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 123 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8216 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009402
Numer CAS: 589-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-645-4
Jednostka: 1224
ADR: 3,II