Drukuj
2-Undekanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl nonyl ketone, Nonyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
U1303-250ML U1303-5ML
SIALU1303-250MLEA 383 PLN
SIALU1303-250ML SIALU1303-5ML
2-Undekanon, Sigma-Aldrich®
2-Undekanon
Formuła: C₁₁H₂₂O
Temp. Wrzenia: 231 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼12 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009583
Numer CAS: 112-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-937-5
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06178