2-Undekanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl nonyl ketone, Nonyl methyl ketone
A17659.0E
A17659.22
A17659.36
A17659.0EEA
2960
PLN
A17659.0E
A17659.22
A17659.36
2-Undekanon ≥98%
2-Undekanon
Purity: 98%
CAS No.: 112-12-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8COCH3
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1749573
Merck Reference: 14,6104
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009583
Formuła:
C₁₁H₂₂O Temp. Wrzenia: 228 °C Temp. topnienia: 11…13 °C Gęstość: 0,825 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009583 Numer CAS: 112-12-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-937-5 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6104 |