Drukuj
2-Pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl Propyl Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W284203-100G W284203-1KG W284203-20KG W284203-4KG W284203-SAMPLE
SIALW284203-100GEA 269 PLN
SIALW284203-100G SIALW284203-1KG SIALW284203-20KG SIALW284203-4KG SIALW284203-SAMPLE
2-Pentanon, Sigma-Aldrich®
2-Pentanone
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0.809 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 7
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009400
Numer CAS: 107-87-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-528-1
Jednostka: 1249
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06193