2-Oktanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Octan-2-one
A11643.AK
A11643.AU
A11643.0J
A11643.AKEA
244
PLN
A11643.AK
A11643.AU
A11643.0J
2-Oktanon ≥98%
2-Oktanon
Purity: 98%
CAS No.: 111-13-7
Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -16°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 635843
Merck Reference: 14,4711
MDL No.: MFCD00009540
Formuła:
C₈H₁₆O Temp. Wrzenia: 172…173 °C Temp. topnienia: –16 °C Gęstość: 0,819 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009540 Numer CAS: 111-13-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-837-1 Jednostka: 1224 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,4711 |