Bursztynonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05037.22
L05037.36
L05037.22EA
351
PLN
L05037.22
L05037.36
Bursztynonitryl ≥98%
Bursztynonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 110-61-2
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 132°(269°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 265-267°
Beilstein Reference: 1098380
Merck Reference: 14,8872
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001949
Formuła:
C₄H₄N₂ Temp. Wrzenia: 265…267 °C Temp. topnienia: 52…56 °C Gęstość: 1,023 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 132 °C (269 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001949 Numer CAS: 110-61-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-783-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8872 |