Drukuj
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83640.290EA 834 PLN
83640.290 83640.320 83640.400 83640.500 83640.911 83640.914
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,7820 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Solution (100 g/l) Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 80 - 82 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.781 - 0.784
Density (20/20) 0.782 - 0.785
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345
Evaporation residue Max. 2 ppm
Water Max. 0.02 %
Al (Aluminium) Max. 50 ppb
Ca (Calcium) Max. 50 ppb
Fe (Iron) Max. 50 ppb
K (Potassium) Max. 50 ppb
Mg (Magnesium) Max. 10 ppb
Na (Sodium) Max. 100 ppb
Absorbance (191 nm) Max. 0.5
Absorbance (200 nm) Max. 0.1
Absorbance (210 nm) Max. 0.02
Absorbance (215 nm) Max. 0.01
Absorbance (220 nm) Max. 0.01
Absorbance (230 nm) Max. 0.005
Absorbance (from 240 nm) Max. 0.005
Transmittance (191 nm) Min. 30 %
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
Transmittance (200 nm) Min. 95 %
Transmittance (210 nm) Min. 96 %
Transmittance (215 nm) Min. 98 %
Transmittance (220 nm) Min. 98 %
Transmittance (230 nm) Min. 99 %
Transmittance (from 240 nm) Min. 99 %
Fluorescence (as quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-ESI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test