Drukuj
Propiononitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Propionitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
185590-100ML 185590-500ML
SIAL185590-100MLEA 268 PLN
SIAL185590-100ML SIAL185590-500ML
Propiononitryl, Sigma-Aldrich®
Propiononitryl
Formuła: C₃H₅N
Temp. Wrzenia: 97,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –93 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001948
Numer CAS: 107-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-464-4
Jednostka: 2404
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08012