Drukuj
Propiononitryl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propionitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
8.07068.0100EA 149 PLN
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
Propiononitryl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propiononitryl
Formuła: C₃H₅N
Temp. Wrzenia: 97,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –93 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001948
Numer CAS: 107-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-464-4
Jednostka: 2404
ADR: 3 (6.1),II
Klasyfikacja Merck : 12,08012
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 99.4 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 55.08 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 50 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 14 %(V)
Density 0.782 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 515 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid