Propiononitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Propionitrile
A13203.AK
A13203.AU
A13203.AKEA
302
PLN
A13203.AK
A13203.AU
Propiononitryl ≥99%
Propiononitryl
Purity: 99%
CAS No.: 107-12-0
Molecular Formula: CH3CH2CN
Formula Weight: 55.08
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3660
Odour: Pleasant
Melting Point: -92°
Boiling Point: 97-98°
Beilstein Reference: 773680
Merck Reference: 14,7827
UN No.: 2404
MDL No.: MFCD00001948
Formuła:
C₃H₅N Temp. Wrzenia: 97…98 °C Temp. topnienia: –92 °C Gęstość: 0,781 Temp. Zapłonu: 6 °C (42 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001948 Numer CAS: 107-12-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-464-4 Jednostka: 2404 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,7827 |