Drukuj
n-Butyronitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Butanonitryl, Cyjanek propylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
538264-100ML 538264-1L
SIAL538264-100MLEA 245 PLN
SIAL538264-100ML SIAL538264-1L
n-Butyronitryl, Sigma-Aldrich®
n-Butyronitryl
Formuła: C₄H₇N
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001968
Numer CAS: 109-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-700-6
Jednostka: 2411
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01597