n-Butyronitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Butanonitryl, Cyjanek propylu
L02999.AK
L02999.AU
L02999.AKEA
311
PLN
L02999.AK
L02999.AU
n-Butyronitryl ≥99%
n-Butyronitryl
Purity: 99%
CAS No.: 109-74-0
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3840
Melting Point: -112°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1361452
Merck Reference: 14,1597
UN No.: 2411
MDL No.: MFCD00001968
Formuła:
C₄H₇N Temp. Wrzenia: 115…117 °C Temp. topnienia: –112 °C Gęstość: 0,792 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001968 Numer CAS: 109-74-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-700-6 Jednostka: 2411 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1597 |