Drukuj
Hydrat chloralu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
15307-100G-R 15307-2.5KG-R 15307-500G-R 15307-6X2.5KG- 15307-6X500G-R
SIAL15307-100G-REA 191 PLN
SIAL15307-100G-R SIAL15307-2.5KG-R SIAL15307-500G-R SIAL15307-6X2.5KG- SIAL15307-6X500G-R
Hydrat chloralu, Sigma-Aldrich®
Hydrat chloralu
Formuła: Cl₃CCH(OH)₂
Temp. Wrzenia: 97,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 52 °C
Gęstość: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044479
Numer CAS: 302-17-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-117-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM