Drukuj
6-Chloro-1-heksanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C45008-25G C45008-5G
SIALC45008-25GEA 276 PLN
SIALC45008-25G SIALC45008-5G
6-Chloro-1-heksanol, Sigma-Aldrich®
6-Chloro-1-heksanol
Formuła: C₆H₁₃ClO
MW: 136.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 110
Gęstość: 1.0241 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 98
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002984
Numer CAS: 2009-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-925-2