Drukuj
4-Chloro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Chlorobutan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
278823-250ML 278823-50ML
SIAL278823-250MLEA 2550 PLN
SIAL278823-250ML SIAL278823-50ML
4-Chloro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-1-butanol
Formuła: C₄H₉ClO
MW: 108.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 84
Gęstość: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002967
Numer CAS: 928-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-175-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 III