Drukuj
1,3-Dichloro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
184489-100G 184489-500G
SIAL184489-100GEA 146 PLN
SIAL184489-100G SIAL184489-500G
1,3-Dichloro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloro-2-propanol
Formuła: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Temp. Wrzenia: 174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000951
Numer CAS: 96-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-491-9
Jednostka: 2750
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03100