Drukuj
Bezwodnik chlorooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
215163-100G 215163-25G
SIAL215163-100GEA 1050 PLN
SIAL215163-100G SIAL215163-25G
Bezwodnik chlorooctowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik chlorooctowy
Formuła: C₄H₄Cl₂O₃
MW: 170.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: 56…58 °C
Gęstość: 1.5497 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000929
Numer CAS: 541-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-794-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02130