Bezwodnik chlorooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14015.14
A14015.22
A14015.36
A14015.14EA
395
PLN
A14015.14
A14015.22
A14015.36
Bezwodnik chlorooctowy ≥97%
Bezwodnik chlorooctowy
Purity: 97%
CAS No.: 541-88-8
Molecular Formula: (ClCH2CO)2O
Formula Weight: 170.98
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 110-112°/10mm
Solubility: Freely soluble in ether, chloroform. Slightly soluble in benzene. Insoluble in cold ligroin
Beilstein Reference: 774533
Merck Reference: 14,2113
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000929
Formuła:
C₄H₄Cl₂O₃ MW: 170.98 g/mol Temp. Wrzenia: 110…112 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 56…59 °C Gęstość: 1.5497 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000929 Numer CAS: 541-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-794-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,02130 |