Drukuj
Bezwodnik chlorooctowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 299 PLN
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Bezwodnik chlorooctowy 97%
Bezwodnik chlorooctowy
Formuła: C₄H₄Cl₂O₃
MW: 170.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: 51…59 °C
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000929
Numer CAS: 541-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-794-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02130
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %