Drukuj
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Dichloroacetaldehyde Diethyl Acetal
M-Clarity™ quality level = MQ100
D54206-25G D54206-100G
SIALD54206-25GEA 552 PLN
SIALD54206-25G SIALD54206-100G
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane, Sigma-Aldrich®
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
Formuła: Cl₂HCCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 187.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…154 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.4839 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000849
Numer CAS: 619-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-591-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III