Drukuj
2-(2-Chloroetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ100
162965-250G 162965-50G
SIAL162965-250GEA 707 PLN
SIAL162965-250G SIAL162965-50G
2-(2-Chloroetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Chloroetoksy)etanol
Formuła: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 79
Gęstość: 1.175 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002870
Numer CAS: 628-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-059-9
Jednostka: 3334
ADR: 9