Izotiocyjanian 2-chloroetylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11604.03
L11604.06
L11604.03EA
243
PLN
L11604.03
L11604.06
Izotiocyjanian 2-chloroetylu ≥97%
Izotiocyjanian 2-chloroetylu
Purity: 97%
CAS No.: 6099-88-3
Molecular Formula: ClCH2CH2NCS
Formula Weight: 121.59
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 79-80°/13mm
Beilstein Reference: 605585
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041125
Formuła:
C₃H₄ClNS Temp. Wrzenia: 79…80 °C (13 mmHg) Gęstość: 1,265 Temp. Zapłonu: 96 °C (205 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041125 Numer CAS: 6099-88-3 ADR: 8,III |